Learn More
Alfa Aesar™ 3-Picolin-N-oxid, 98 %
Artikelnummer. 11444284
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444284 100 g 100 Gramm
11454284 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444284 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A12578.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-73-2
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00006203
InChI-Schlüssel DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
PubChem CID 13858
IUPAC-Name 3-Methyl-1-Oxidopyridin-1-ium
SMILES CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Picoline N-oxide
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Dichte 1.13
Siedepunkt 150°C (15 mmHg)
Flammpunkt 155°C (311°F)
Menge 100 g
Beilstein 106327
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%