Learn More
Alfa Aesar™ 3-Picolin-N-oxid, 98 %
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Picoline N-oxide |
| Schmelzpunkt | 36°C to 40°C |
| Dichte | 1.13 |
| Siedepunkt | 150°C (15 mmHg) |
| Flammpunkt | 155°C (311°F) |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 106327 |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Formelmasse | 109.13 |
| Reinheit (%) | 98% |