Learn More
3-(Piperidin-1-ylmethyl)-anilin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10538053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10538053 1 g 1 Gramm
10312115 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10538053 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45214DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 93138-55-7
Summenformel C12H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD04114502
InChI-Schlüssel SEJNYLBEEMVJNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidin-1-ylmethyl aniline, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl amine, 3-1-piperidylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl phenylamine, 3-1-piperidinylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl aniline, benzenamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidinylmethyl aniline, 1-3-aminobenzyl piperidine
PubChem CID 6484331
IUPAC-Name 3-(Piperidin-1-ylmethyl)Anilin
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 97%