Learn More
3-(Piperidin-1-ylmethyl)-benzoesäure Hydrochlorid Hemihydrat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3175964
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10669934
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC45251CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 863991-96-2
Summenformel C26H38Cl2N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 529.50
MDL-Nummer MFCD07772860
InChI-Schlüssel HTWIFQGKFFGIFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperdin-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, bis 3-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid hydrate dihydrochloride, benzoic acid,3-1-piperidinylmethyl-,hydrochloride,hydrate 2:2:1, 3-piperidin-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride-water 2/2/1
PubChem CID 44119333
IUPAC-Name 3-(Piperidin-1-ylmethyl)Benzoesäure;Hydrat;Dihydrochlorid
SMILES O.Cl.Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Piperidinomethyl)benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 264.76
Reinheit (%) 97%