Learn More
3-Piperidincarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10471553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10471553 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10471553 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AC19919DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-95-3
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00005992 MFCD01630787
InChI-Schlüssel XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nipecotic acid, 3-piperidinecarboxylic acid, hexahydronicotinic acid, +/--nipecotic acid, h-dl-nip-oh, +/--3-piperidine carboxylic acid, dl-piperidine-3-carboxylic acid, nipecotic, h-nip-oh, 3-carboxypiperidine
PubChem CID 4498
ChEBI CHEBI:116931
IUPAC-Name Piperidin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Piperidinecarboxylic acid
Namenshinweis Functional Group amine (alkyl)
     carboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige-gelb bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver