Learn More
3-Piperidinemethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Piperidinemethanol |
| Schmelzpunkt | 58°C to 62°C |
| Dichte | 1.025 |
| Siedepunkt | 236°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.494 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3259 |
| Beilstein | 103058 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Show More |