Learn More
3-Piperidinbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10525963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10525963 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10452083 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10133724 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10525963 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34004DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 669050-72-0
Summenformel C12H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 189.258
InChI-Schlüssel FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde
PubChem CID 7164587
IUPAC-Name 3-Piperidin-1-ylbenzaldehyd
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Piperidinobenzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.26
Reinheit (%) 95%