Learn More
3-(Piperidinomethyl)-benzaldehyd, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10736715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10736715 5 g 5 Gramm
10027852 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736715 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45204DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 471930-01-5
Summenformel C13H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 203.285
MDL-Nummer MFCD07782418
InChI-Schlüssel UJDTVJKIOWAUNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinomethyl benzaldehyde, 3-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-piperidylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinyl methylbenzaldehyde, 1-3-carboxaldehydebenzyl piperidine
PubChem CID 7164643
IUPAC-Name 3-(Piperidin-1-ylmethyl)-Benzaldehyd
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Piperidinomethyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 203.28
Reinheit (%) 97%