Learn More
3-Piperidinpyridin-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10163454 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10031004 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163454 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC37601CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-01-5
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.245
MDL-Nummer MFCD09025831
InChI-Schlüssel QIWMAMIMWHCYGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl picolinic acid, 3-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-1-piperidinyl
PubChem CID 18525731
IUPAC-Name 3-Piperidin-1-ylpyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1CCN(CC1)C2=C(N=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%