Learn More
Cytiva 3-fach Laborverteiler mit Verteilerventilen, Endkappe und Schlauchanschlusskappe
Description
- Es sind mehrere Adapter erhältlich, die für die Palette der Pall-Filtertrichter und den wiederverwendbaren magnetischen Filtertrichter ausgelegt sind.
- Keine verschmutzten Verteiler mehr: Der Verteiler ist für die meisten Laborautoklaven ausgelegt, indem er in überschaubare Komponenten getrennt wird.
- Doppelte Testkapazität: Das modulare Design ermöglicht die Kombination von zwei Verteilern mit einem standardmäßigen 6-Platz-Verteiler, der zur Desinfektion und/oder Sterilisation einfach getrennt werden kann.
- Verteiler, die sich an Sie anpassen: Ganz gleich, ob Sie mit Rechts- oder Linkshänden arbeiten, die Einrichtung Ihres Testablaufs ist eine zweite Art. Die Bauteile sind austauschbar und mit einem einfachen Gleitsitz am Verteiler ausgestattet.
Adapter sind separat erhältlich
Specifications
Specifications
| Material | Edelstahl (316L) |
| Sterilität | Unsteril |
| Enthält | Saugrohrventile, Endkappe und Schlauchbarbkappe |
| Anzahl Positionen | 3 |
| Anzahl pro Packung | 1 Set/Pkg. |
| Typ | Laborverteiler |
| Abmessungen (L x B x H) | 437 x 152 x 99 mm |
| Gewicht (metrisch) | 1,7 kg |