Learn More
3-Pyrazolcarboxylsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11946221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11946221 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11946221 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441580010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrazolecarboxylic acid
CAS 1621-91-6
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 177°C to 179°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H4N2O2
MDL-Nummer MFCD00077436
Menge 1 g
Synonym 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, pyrazole-3-carboxylic acid, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyrazolecarboxylic acid, 3-pyrazolecarboxylic acid, 3-carboxy-1h-pyrazole, pyrazolic acid, pyrazolecarboxylic, 3-carboxypyrazole, 2h-pyrazole-3-carboxylicacid
InChI-Schlüssel KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=NN1
IUPAC-Name 1H-Pyrazol-5-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
PubChem CID 574310
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.