Learn More
3-Pyrazolidinon-Hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11976211 25 g Glasflasche 25 Gramm
10397421 1 g Glasflasche 1 Gramm
10307431 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11976211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335490250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1752-88-1 | C3H7ClN2O | 122.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1752-88-1
Summenformel C3H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.55
MDL-Nummer MFCD00043787
InChI-Schlüssel HAYWTXQRYXYRAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrazolidinone hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrochloride, 4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ol hydrochloride, 3-pyrazolidinone, monohydrochloride, tetrahydro-3h-pyrazol-3-one hydrochloride, 3-pyrazolidinone hcl, 3-pyrazolidone hydrochloride, ksc493k0l, pyrazolidin-3-on-hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrogen chloride
PubChem CID 2733712
SMILES [H+].[Cl-].O=C1CCNN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrazolidinone hydrochloride
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
IUPAC-Name Wasserstoff-pyrazolidin-3-onchlorid
Formelmasse 122.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver