Learn More
3-Pyrid-2-ylbenzaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10780904
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10780904
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC41604CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 85553-53-3
Summenformel C12H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD02684103
InChI-Schlüssel SAPNGHSAYQXRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-pyridyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl benzaldehyde, 3-2-pyridinyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 3-pyrid-2-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-2-pyridinyl, 2-3-formylphenyl pyridine, acmc-209q6q, benzaldehyde,3-2-pyridinyl, 5-2-pyridyl benzaldehyde
PubChem CID 3710039
IUPAC-Name 3-Pyridin-2-ylbenzaldehyd
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrid-2-ylbenzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%