Learn More
3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10764964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10764964 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10124014 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764964 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50204DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 137386-78-8
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.209
MDL-Nummer MFCD03840110
InChI-Schlüssel YGXYNKLOBXMTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 3-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 3-2-pyridyloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy benzaldehyde
PubChem CID 2735363
IUPAC-Name 3-Pyridin-2-yloxybenzaldehyd
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%