Learn More
3-Pyrid-4-ylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10750054
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10750054
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC35601CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemical Identifiers
CAS 4385-78-8
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.209
InChI-Schlüssel IYGIZNZSONLPSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-4-yl benzoic acid, 3-pyridin-4-yl-benzoic acid, 3-pyrid-4-ylbenzoic acid, 3-4-pyridyl benzoic acid, 4-3-carboxyphenyl pyridine, 3-4-pyridinyl benzoic acid, 3-pyridin-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-4-pyridinyl, 5fl
PubChem CID 2795562
IUPAC-Name 3-Pyridin-4-ylbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=NC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%