missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Pyridin-2-yl)propiolsäure, TRC

Artikelnummer. 30420121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420121 100 mg -
30418852 500 mg 500 Milligramm
30422821 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30420121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP841028100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 858678-71-4
Summenformel C8H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
IUPAC-Name 3-Pyridin-2-Ylprop-2-Ynoinsäure
SMILES OC(=O)C#Cc1ccccn1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(Pyridin-2-yl)propiolic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO2/c10-8(11)5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,(H,10,11)
Formelmasse 147.032
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.