Learn More
3-Pyridinmethanol, TRC
Artikelnummer. 30427439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427439 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427439 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99280025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyridinemethanol
CAS 100-55-0
Summenformel C6H7NO
Menge 25 g
Synonym 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinylmethanol, 3-Pyridyl carbinal, 3-Pyridylcarbinol, 3-Pyridylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)pyridine, NSC 526046, Nicotinic alcohol, Nicotinyl alcohol, Nu-2121, Pyridine-3-carbinol, RO-1-5155, Roniacol, β-Picolyl alcohol, β-Pyridinecarbinol, β-Pyridylcarbinol
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
SMILES OCc1cccnc1
IUPAC-Name Pyridin-3-ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Formelmasse 109.0528