Learn More
3-Pyridyltrifluormethansulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Pyridyl Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 107658-27-5 |
| Summenformel | C6 H4 F3 N O3 S |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4F3NO3S/c7-6(8,9)14(11,12)13-5-2-1-3-10-4-5/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1cccnc1 |
| IUPAC-Name | Pyridin-3-yl-trifluormethansulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.16 |
| Formelmasse | 226.9864 |