Learn More
3-Pyridylessigsäure-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061480 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10061480 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10066253 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061480 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131960025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6419-36-9 | C7H7NO2·ClH | 173.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6419-36-9
Summenformel C7H7NO2·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 173.6
MDL-Nummer MFCD00012819
InChI-Schlüssel XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2723724
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 161°C
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CH2OOH·HCl
Menge 2.5 g
Merck Index 10, 4635
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.