Learn More
3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyde |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 184.2 |
| Reinheit (%) | 97% |