missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3-Pyrimidin-5-ylphenyl)-methanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | (3-Pyrimidon-5-ylphenyl)Methanol |
| Formelmasse | 186.21 |
| Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur