Learn More
3-Pyrrolidin-1-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10177812
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10177812 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10586714 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10177812
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC38514DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 115833-93-7
Summenformel C10H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.236
InChI-Schlüssel DNPBFTQZONVQDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1518808
IUPAC-Name 3-Pyrrolidin-1-Ylanilin
SMILES C1CCN(C1)C2=CC(=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrrolidin-1-ylaniline
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl aniline, 3-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 3-1-pyrrolidinyl aniline, benzenamine,3-1-pyrrolidinyl, benzenamine, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylphenylamine, 3-pyrrolizinoaniline, acmc-20e1pl, 1-3-aminophenyl pyrrolidine
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 97%