Learn More
3-Pyrrolidin-1-ylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Pyrrolidin-1-ylbenzoic acid |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19568, 3-pyrrolidinobenzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoicacid, 1-3-carboxyphenyl pyrrolidine, benzoic acid,3-1-pyrrolidinyl |
| Formelmasse | 191.23 |
| Reinheit (%) | 97% |