Learn More
3-Chinolinboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11976501 1 g 1 Gramm
11986501 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976501 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432110010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 171364-85-5 | C15H18BNO2 | 255.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 171364-85-5
Summenformel C15H18BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.12
MDL-Nummer MFCD05155218
InChI-Schlüssel ARRJAONCYUAPJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-3-boronic acid pinacol ester, 3-quinolineboronic acid pinacol ester, quinoline-3-boronic acid pinacolate, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-3-boronic acid, pinacol ester, quinoline, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem1882, quinoline-3-boronic acidpinacolate, quinoline-3-boronicacidpinacolester
PubChem CID 10848590
IUPAC-Name 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Chinolin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Quinolineboronic acid pinacol ester
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 255.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Quinolineboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.