Learn More
3-Chinolinboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30428292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428292 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428292 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ7004502.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Quinolineboronic Acid
CAS 191162-39-7
Summenformel C9 H8 B N O2
Menge 2.5 g
Synonym B-3-Quinolinylboronic Acid, 3-Quinolinylboronic Acid, Quinolin-3-ylboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
SMILES OB(O)c1cnc2ccccc2c1
IUPAC-Name Chinolin-3-yl-boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 172.976
Formelmasse 173.065