Learn More
3-Chinolinboronsäure, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Quinolineboronic Acid |
| CAS | 191162-39-7 |
| Summenformel | C9 H8 B N O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | B-3-Quinolinylboronic Acid, 3-Quinolinylboronic Acid, Quinolin-3-ylboronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H |
| SMILES | OB(O)c1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC-Name | Chinolin-3-yl-boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.976 |
| Formelmasse | 173.065 |