Learn More
3-Chinolincarboxaldehyd, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10361004 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung Packungsgröße
10361004 1 g Glasflasche 1 Gramm
10299363 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 10361004 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 175690010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13669-42-6 | C10H7NO | 157.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13669-42-6
Summenformel C10H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
MDL-Nummer MFCD00006768
InChI-Schlüssel RYGIHSLRMNXWCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarbaldehyde, 3-formylquinoline, quinoline-3-aldehyde, quinoline-3 carbaldehyde, rarechem ak ml 0129, 3-quinoline carboxaldehyde, quinoline 3-carboxaldehyde, 3-quinoline-carboxaldehyde
PubChem CID 83641
IUPAC-Name Chinolin-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Quinolinecarboxaldehyde
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 66°C to 69°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Quinolinecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.