Learn More
3-Chinolincarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779549 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10682095
Marke: Thermo Scientific Acros 175700010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6480-68-8 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6480-68-8
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
MDL-Nummer MFCD00006770
InChI-Schlüssel DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinoline carboxylic acid, 3-quinolinecarboxylicacid, pubchem7517, 3-quinolylcarboxylic acid, acmc-1bfc6, 3-quinolinecarboxylic acid 1g, 3-quinolinecarboxylic acid, purum hplc, q3c
PubChem CID 80971
IUPAC-Name Chinolin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Quinolinecarboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 277°C to 283°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 22, II, 56
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Quinolinecarboxylic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.