Learn More
3-Chinolincarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30410084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410084 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ7005001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Quinolinecarboxylic Acid
CAS 6480-68-8
Summenformel C10 H7 N O2
Menge 1 g
Synonym 3-Carboxyquinoline, NSC 403263
InChI-Formel InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cnc2ccccc2c1
IUPAC-Name Chinolin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
Formelmasse 173.0477