Learn More
3-Chinuclidinon Hydrochlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450923
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11450923
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13320.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-65-3
Summenformel C7H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 161.629
MDL-Nummer MFCD00137391
InChI-Schlüssel RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
PubChem CID 102019
IUPAC-Name 1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-on;Hydrochlorid
SMILES C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Quinuclidinone hydrochloride
Schmelzpunkt ∼300°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3695039
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 161.63
Reinheit (%) ≥98%