Learn More
3-Chinuclidinon Hydrochlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021118
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11440923
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13320.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-65-3
Summenformel C7H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 161.629
MDL-Nummer MFCD00137391
InChI-Schlüssel RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
PubChem CID 102019
IUPAC-Name 1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-on;Hydrochlorid
SMILES C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Quinuclidinone hydrochloride
Schmelzpunkt ∼300°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3695039
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 161.63
Reinheit (%) ≥98%