Learn More
3(R,S)-Hydroxy Desogestrel, TRC
Artikelnummer. 30402244
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30402244 10 mg -
30397470 100 mg -
30389308 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402244 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH93900010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 869627-85-0
Summenformel C22H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 326.47
Synonym 3-Hydroxy-desogestrel, 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yne-3,17-diol, 13-ethyl-11-methylene-, (17α)- (9CI), 3(R,S)-Hydroxy desogestrel, 3-Hydroxydesogestrel, Desogestrel Related Compound B (USP)
SMILES CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3(R,S)-Hydroxy Desogestrel
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H30O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,16-20,23-24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t16?,17-,18-,19?,20?,21-,22?/m0/s1
Formelmasse 326.2246