Learn More
3-Sulfobenzoesäure-Dinatriumsalz-Monohydrat, 97 %
Artikelnummer. 11359829
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359829 25 g -
11379829 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359829 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24154.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14995-40-5
Summenformel C7H4O5S
Molekulargewicht (g/mol) 200.17
MDL-Nummer MFCD00149379
InChI-Schlüssel QMWGSOMVXSRXQX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium 3-sulfonatobenzoate hydrate, 3-sulfobenzoic acid disodium salt monohydrate, disodium 3-sulfonatobenzoate hydrate
PubChem CID 2734925
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Sulfobenzoic acid disodium salt monohydrate
Menge 25 g
IUPAC-Name 3-sulfonatobenzoate
Formelmasse 264.17 (246.15 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%