Learn More
3-Sulfolen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441588 5000 g 5000 Gramm
11309459 100 g 100 Gramm
11319459 500 g 500 Gramm
11431588 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11441588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13887.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118.15 g/mol
It is a source of cisoid butadiene for Diels-Alder reactions. This chemical is also a convenient source of sulfur dioxide. It is a solvent used in the petrochemical industry for the extraction of aromatics from hydrocarbon streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie ist eine Quelle von Kisoid-Butadien für Diels-Alder-Reaktionen. Diese Chemikalie ist auch eine praktische Quelle für Schwefeldioxid. Sie ist ein Lösungsmittel, das in der petrochemischen Industrie zur Extraktion von Aromaten aus Kohlenwasserstoffströmen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Benzol, Ether.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-79-2
Summenformel C4H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 118.15
MDL-Nummer MFCD00005481
InChI-Schlüssel MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
IUPAC-Name 2,5-Dihydrothiophen 1,1-Dioxid
SMILES C1C=CCS1(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Sulfolene
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Dichte 1.314
Flammpunkt 112°C (233°F)
Menge 5000 g
Beilstein 107004
Merck Index 14,8956
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,benzene,ether.
Formelmasse 118.15
Reinheit (%) 98%