Learn More
3-(tert.-Butyl)-1-Methyl-1H-Pyrazol-5-Amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10702113 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10468192 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10377544 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702113 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00494DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 118430-73-2
Summenformel C8H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 153.23
MDL-Nummer MFCD00068002
InChI-Schlüssel XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
SMILES CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-Tert-Butyl-2-Methylpyrazol-3-Amin
Formelmasse 153.23
Reinheit (%) 97%