Learn More
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-Pyrazol-5-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11386945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11386945 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10375202 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10734023 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386945 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB03149EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-11-9
Summenformel C9H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.223
InChI-Schlüssel SFSXXMXHJOSBAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 3-t-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008671, acmc-1bzn5, butylmethylpyrazolecarboxylicacid
PubChem CID 720529
IUPAC-Name 5-tert-Butyl-2-methylthiazol-3-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)C1=NN(C(=C1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 95%