Learn More
3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30410225
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30410225 5 g
30418259 1 g
30415740 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30410225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1357155G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24623-65-2
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.22
Synonym 3-(1,1-Dimethylethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-3-tert-butylbenzaldehyde, 3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde, 3-t-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-tert-Butylsalicylaldehyde
IUPAC-Name 3-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd
SMILES CC(C)(C)c1cccc(C=O)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(7-12)10(9)13/h4-7,13H,1-3H3
Formelmasse 178.0994