Learn More
3-tert-Butyl-5-chloro-6-hydroxymethyluracil (6-Desmethyl-6-Hydroxymethyl-Terbacil), TRC
Artikelnummer. 30180112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180112 50 mg 50 Milligramm
30179727 10 mg 10 Milligramm
30180094 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB99709550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25546-02-5
Summenformel C9 H13 Cl N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.6641
Synonym Uracil, 3-tert-butyl-5-chloro-6-(hydroxymethyl)- (8CI), 5-Chloro-3-(1,1-dimethylethyl)-6-(hydroxymethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 3-tert-Butyl-5-chloro-6-hydroxymethyluracil
IUPAC-Name 3-tert-butyl-5-chloro-6-(hydroxymethyl)-1H-pyrimidin-2,4-dion
SMILES CC(C)(C)N1C(=O)NC(=C(Cl)C1=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbacil-hydroxymethyl
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13ClN2O3/c1-9(2,3)12-7(14)6(10)5(4-13)11-8(12)15/h13H,4H2,1-3H3,(H,11,15)
Formelmasse 232.0615