Learn More
3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11916761 1 g 1 Gramm
11926761 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445560010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 775351-30-9 | C7H7BN4O2 | 189.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 775351-30-9
Summenformel C7H7BN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 189.97
MDL-Nummer MFCD11044436
InChI-Schlüssel XMJKBDSKRITXBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-1h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl-phenyl-boronic acid, 3-2h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-2h-tetrazol-5-yl phenyl, 3-2h-tetrazol-5-yl phenyl-boronic acid, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, acmc-209pal
PubChem CID 46737996
IUPAC-Name [3-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=NNN=N1
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.97
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sikkerhedssætning
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.