Learn More
(3-Thien-2-ylphenyl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10352105
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10352105 5 g 5 Gramm
10387594 250 mg 250 Milligramm
10614595 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10352105 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC44509DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 103669-00-7
Summenformel C11H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 190.26
MDL-Nummer MFCD06203108
InChI-Schlüssel SATFADRDDGOLJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thien-2-ylphenyl methanol, 3-2-thienyl benzyl alcohol, 3-thiophen-2-yl phenyl methanol, 3-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,3-2-thienyl, acmc-1c9kv, 3-thiophen-2-ylphenyl methanol, 3-thiophen-2-yl benzyl alcohol, 3-2-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7537586
SMILES OCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Thien-2-ylphenyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
IUPAC-Name (3-Thiophen-2-ylphenyl)methanol
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 97%