Learn More
3-Thienylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10394322 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10334232 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10011744 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10394322 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13113DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 27757-86-4
Summenformel C5H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 113.178
MDL-Nummer MFCD01529872
InChI-Schlüssel DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
PubChem CID 2776381
IUPAC-Name Thiophen-3-ylmethanamin
SMILES C1=CSC=C1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Thienylmethylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 113.18
Reinheit (%) 97%