Learn More
3-Thiophen-2-yl-piperazin-1-carbonsäure-Ethylester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10507780 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10507780 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00167DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester
CAS 85803-50-5
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H16N2O2S
Menge 1 g
Synonym ethyl 3-thiophen-2-yl piperazine-1-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-1-carboxylate, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20amyi, ethyl 3-2-thienyl piperazinecarboxylate, ethyl 3-2-thienyl piperazine-carboxylate, 3-thien-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylic acidethyl ester, 3-thiophen-2-ylpiperazine-1-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-thiophen-2-yl-piperazine-1-carboxylate
InChI-Schlüssel YNIWHEQLSSKQCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)N1CCNC(C1)C2=CC=CS2
IUPAC-Name Ethyl-3-thiophen-2-ylpiperazin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 240.321
PubChem CID 2771741
Formelmasse 240.32
Reinheit (%) 95%