Learn More
3-Thiophencarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30455756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455756 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455756 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3448451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Thiophenecarboxaldehyde
CAS 498-62-4
Summenformel C5H4OS
Menge 1 g
Synonym 3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, NSC 172858, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
SMILES O=CC1=CSC=C1
IUPAC-Name Thiophen-3-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 112.15
Formelmasse 112