Learn More
3-Aminocephalosporansäure, 97  %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10778552 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10778552 5 g Glasflasche 5 Gramm
10778362 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778552 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 344420050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17933-03-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17933-03-8
Summenformel C7H9BO2
Molekulargewicht (g/mol) 135.96
MDL-Nummer MFCD00040198
InChI-Schlüssel BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid
PubChem CID 2733950
IUPAC-Name (3-Methylphenyl)boronsäure
SMILES CC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Tolylboronic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160.0°C to 162.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4B(OH)2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: +/- 2.5% in water.
Formelmasse 135.96
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Tolylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.