Learn More
3-(Trifluormethoxy)anilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051705
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051705 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051705 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1382.110100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-(Trifluormethoxy)anilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS 1535-73-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H6 F3 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzenamine, 3-(trifluoromethoxy)-, m-Anisidine, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 3-(Trifluoromethoxy)benzenamine, (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Trifluoromethoxy-3-aminobenzene, 3-(Trifluoromethoxy)aniline, 3-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, m-(Trifluoromethoxy)aniline
InChI-Formel InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2
SMILES Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1
IUPAC-Name 3-(Trifluormethoxy)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 177.12
Menge 100 mg
Formelmasse 177.0401 g/mol