Learn More
3-(Trifluormethoxy)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399725 5 g 5 Gramm
11389725 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19775.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 179113-90-7 | C7H6BF3O3 | 205.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 179113-90-7
Summenformel C7H6BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 205.93
MDL-Nummer MFCD01320697
InChI-Schlüssel UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2734385
IUPAC-Name [3-(Trifluormethoxy)phenyl]boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼80°C
Menge 5 g
Beilstein 7531456
Formelmasse 205.93
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.