Learn More
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2699278 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10170462
Marke: Thermo Scientific Acros 359720010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 179113-90-7
Summenformel C7H6BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 205.93
MDL-Nummer MFCD01320697
InChI-Schlüssel UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2734385
IUPAC-Name [3-(Trifluormethoxy)phenyl]boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.93
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.