Learn More
3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-carbonsäure-Kalium, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C5 H3 N2 O2 F3 .xK |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H3F3N2O2.K/c6-5(7,8)3-1-2(4(11)12)9-10-3;/h1H,(H,9,10)(H,11,12); |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=NN1.[xK] |
| IUPAC-Name | 3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-carbonsäure-Kalium |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Molekulargewicht (g/mol) | 219.18 |
| Show More |