Learn More
3-Trifluormethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471198 1 g 1 Gramm
15491198 250 mg 250 Milligramm
15481198 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55068.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20154-03-4 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20154-03-4
Summenformel C4H3F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.077
MDL-Nummer MFCD00115018
InChI-Schlüssel PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-trifluoromethylpyrazole, trifluoromethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, pubchem10164, pubchem10423
PubChem CID 1807034
IUPAC-Name 5-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol
SMILES C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 45°C to 47°C
Siedepunkt 70°C (2 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 1564179
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) 97%