Learn More
3-Trifluormethyl-4-nitrophenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049656 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30049656 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0161.120025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Trifluormethyl-4-nitrophenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol
CAS 88-30-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H4 F3 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)5-3-4(12)1-2-6(5)11(13)14/h1-3,12H
SMILES Oc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Nitro-3-(Trifluormethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 207.11
Menge 25 mg
Formelmasse 207,0143 g/mol